Learn More
Cytiva Colonna Protein A HP SpinTrap™
Codice prodotto. 11560644 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 16
Dimensione della confezione:
pezzi 16
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11560644 Confezione da 16 pezzi 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11560644 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28903132
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For simple, small-scale antibody purification or enrichment of specific proteins by antibody capture in single-use spin columns
Prepacked with Protein A Sepharose™ High Performance Media for coupling of antibodies of IgG subclasses; used with a standard microcentrifuge
  • Fast binding kinetics and high capacity provide high yield
  • Classic (antigen eluted with antibody) and cross-link (antigen eluted separately) protocols provide flexibility
  • Elution conditions formatted for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows
  • Easy scale-up with HiTrap Protein A HP prepacked columns
  • Additional protocol for small-scale purificaiton of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell culture supernatants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame Pozzetto di IgG umane da >1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione semplice e in scala ridotta degli anticorpi o l'arricchimento di proteine specifiche in colonne di centrifugazione monouso preimpaccate e pronte per l’uso
Volume del campione 600 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per microcentrifuga standard
Content And Storage Da 4° a 8 °C
Quantità Confezione da 16
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protein A HP SpinTrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol