Learn More
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Codice prodotto. 10565210 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10565210 5 x 1 mL 5mL
11525664 2 x 1 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10565210 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28967062
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Magnetic beads are designed for rapid, small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants
Used as a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel and can be easily screen a larger number of samples in parallel with high throughput on a robotic device.
  • Visible and dense Sepharose-based magnetic beads with protein A ligand allow easy spotting and collection of bound target protein
  • Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation
  • Can be used without detergents
  • Simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter to high milliliter scale)
  • Provides high purity and yield
∽350μg purified human IgG can be obtained from each purification run
Provides robust parallel screening of antibodies with high reproducibility
Matrix: paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Ligand: native protein A
Binding capacity: 27mg human IgG/mL gel
Operating temp.: room temperature
Stability: stable
  • Small-scale purification
  • Antibody screening
  • Antibody purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame 27mg human IgG/mL gel
Quantità 5 x 1 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protein A Mag Sepharose Xtra, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 66.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 50% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.