Learn More
Cytiva Protein G HP MultiTrap™ Plates
Codice prodotto. 11743329 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11743329 4 Pack pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11743329 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28903135
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Four prepacked Protein G HP MultiTrap 96-well filter plates with instructions, plus a protocol, with no pretreatment of sample required, for efficient, small-scale purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell culture supernatants in less than 20 min.
For small-scale purification of antibodies or enrichment of proteins of interest in prepacked 96-well filter plates
  • Flexible format, with protocols for both classic elution and cross-link methods
  • Formatted for elution for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows
  • Fast-binding kinetics and high capacity provide high yield
  • Prepacked with Protein G Sepharose™ High Performance Medium for coupling of antibodies of IgG subclasses
  • Can be used with centrifugation or vacuum, manually or in automated robotic systems
  • Easy scale-up with HiTrap™ Protein G HP prepacked columns
  • Matrix: Highly cross-linked agarose, 6%
  • Binding capacity: approx. 25mg human IgG/mL medium (0.5 to 1mg IgG/well)
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability: 3 to 9 (long term); 2 to 9 (short term)
  • Well volume: 800μL
  • Centrifugation force: <700 x G
  • Vacuum pressure: -0.5 bar (max.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protein G Sepharose HP MultiTrap plate
Quantità 4 Pack
Include 4 Prepacked Protein G HP MultiTrap 96-well filter plates with instructions, plus a proto col
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Tipo di legante Recombinant Protein G lacking Albumin-binding region (2mg/mL medium)
Pressione max -0.5 bar
Intervallo di pH 3 to 9 (long term), 2 to 9 (short term)
Dimensione particelle 34μm
Support Type 6% Highly Cross-linked Agarose
Content And Storage 2° to 8°C
Tipo di colonna Protein G Sepharose Plate
Da utilizzare con (applicazione) Small-scale purification of Antibodies or enrichment of Proteins of interest in prepacked 96-well filter plates that are ready to use, electrophoresis or LC/MS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protein G HP MultiTrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.