Learn More
Cytiva Protein G HP SpinTrap™ Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
800 μL
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Includes
16 prepacked Protein G HP SpinTrap columns, one plastic bottom cap removal tool, and instructions. Also included is a protocol, with no pretreatment of sample required, for efficient, small-scale purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell culture supernatants in less than 20 min.
- Protocols for both classic elution and cross-link methods; designed for use with a standard microcentrifuge
- Formatted for elution for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows
- Fast-binding kinetics and high capacity provide high yield
- Prepacked with Protein G Sepharose™ High Performance Medium for coupling of antibodies of IgG subclasses
- Easy scale-up with HiTrap™ Protein G HP prepacked columns
- Matrix: Highly cross-linked agarose, 6%
- Binding capacity: >1mg human IgG/column
- Average particle size: 34μm
- pH stability: 3 to 9 (long term); 2 to 9 (short term)
- Column volume: 800μL
- Max. sample loading volume: 600μL
Specifica
Specifica
| Product Type | Protein G Sepharose HP SpinTrap spin column |
| Quantità | 800 μL |
| Include | 16 Prepacked Protein G HP SpinTrap column, one Plastic botto m cap removal to ol and instructions, proto col |
| Tipo di legante | Recombinant Protein G lacking Albumin-binding region (2mg/mL medium) |
| Intervallo di pH | 3 to 9 (long term), 2 to 9 (short term) |
| Dimensione particelle | 34μm |
| Support Type | 6% Highly Cross-linked Agarose |
| Content And Storage | 4° to 8°C |
| Tipo di colonna | Protein G Sepharose Spin Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Small-scale purification of Antibodies or enrichment of Proteins of interest in prepacked spin column, electrophoresis or LC/MS |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Protein G HP SpinTrap
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol