Learn More
Cytiva Protein G Mag Sepharose™ Xtra
Codice prodotto. 11555664 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11555664 5 x 1 mL pezzi 5
11545664 2 x 1 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11555664 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28967070
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High binding capacity, 27mg human IgG/mL medium, for efficient capture of antibody with high yield and purity
  • Non adherant beads
  • Matrix: paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
  • Ligand: Protein G
  • Color: black
  • Operating temperature: room temperature
  • Can be used without detergents
  • For small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants
  • Available in 2 x 1mL and 5 x 1mL packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di profilo Protein G Mag Sepharose Xtra magnetic bead
Capacità di legame 27mg human IgG/mL gel
Matrix Paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Quantità 5 x 1 mL
Content And Storage 4°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) For rapid, small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants
Legante Protein G
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protein G Mag Sepharose Xtra
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 66.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.