Learn More
Cytiva Terreno Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Codice prodotto. 11524935 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 ml
25 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11524935 5 ml 5mL
11534935 25 mL 25mL
11544935 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11524935 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17061801
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Trattamento rapido di grandi volumi, recuperi pari al 70 - 90%. Il terreno Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow è composto da proteina G ricombinante accoppiata a Sepharose 4 Fast Flow.
  • Binding specificities that complement Protein A media
  • Binds a broad range of IgG species and subclasses
  • High capacity, >20mg human IgG/mL medium; high flowrate
  • Multi-point attachment minimizes ligand leakage
  • Used in a range of diagnostic and research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione di legante 2 mg di proteina G/ml di terreno
Matrix Agarosio reticolato 4%
Dimensione particelle 90 μm
pH Da 3 a 9
Quantità 5 ml
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per un’ampia gamma di applicazioni diagnostiche e di ricerca
Legante Proteina G ricombinante senza legante dell’albumina
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.