Descrizione
- Assicurano una conservazione senza perdite e proteggono l'integrità dei campioni
- Adatte a un'ampia gamma di attività di laboratorio, migliorano la flessibilità
- Materiali di alta qualità per prestazioni robuste e durature
- Prive di plastificanti, biocidi o agenti distaccanti
- Graduazioni chiare e visibili per una rapida valutazione del volume
- Facilita il recupero ottimale dei campioni e una centrifugazione efficiente
- Disponibile nei formati da 15 mL, 25 mL e 50 mL
- L'opzione Datamatrix 2D (SafeCode) prevede una codifica a 2 livelli per un'identificazione sicura del campione
- La funzione di correzione degli errori ECC200 consente una lettura sicura dei codici con un massimo del 25% di codici danneggiati
Specifications
Specifications
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore chiusura | Grigio |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Uso singolo |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 240 (12 confezioni x 20 tubi) |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Forma | Cilindrico |
| Show More |