Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Codice prodotto. 17463703 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
5 ml
50 mL
Imballaggio:
200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes)
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
Sacchetto
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Snap Cap
RCF max:
17,000 x g
19,500 x g
25,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Imballaggio Tipo di chiusura RCF max unitSize
17463703 25 mL 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) Screw Cap 17,000 x g pezzi 200
15925180 15 mL 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) Screw Cap 19,500 x g pezzi 200
15945180 50 mL 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) Screw Cap 19,500 x g pezzi 200
15178344 5 ml Sacchetto Snap Cap 25,000 x g pezzi 100
16180371 5 ml 200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes) Screw Cap 25,000 x g pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17463703 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030122283
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
  • Il materiale Eppendorf LoBind garantisce un recupero dei campioni ottimale per migliori risultati dei saggi
  • Senza rivestimento della superficie (ad es. silicone) per ridurre al minimo il rischio di interferenza con il campione
  • Livello di purezza PCR clean con certificazione di qualità in lotti: privo di DNA umano, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR
  • Disponibile come provetta, micropiastra e piastra Deepwell
  • Precisa chiusura del coperchio per minimizzare l'evaporazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore Incolore
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
N. per confezione 100/Bag, 2 Bags
Imballaggio 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
Quantità 200 Tubes
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia PCR Clean
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Provette
RCF max 17,000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)