Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Le Eppendorf Protein LoBind Tubes sono specificamente progettate per applicazioni di proteomica o di altri campi della ricerca con proteine, dove la concentrazione di proteine tende ad essere molto bassa e il recupero del campione è di fondamentale importanza per i risultati del saggio.
107.00€ - 124.00€
Specifica
Colore chiusura | Gray |
---|---|
Colore | Colorless |
Monouso | Single-use |
N. per confezione | 200 |
Imballaggio | Bag |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15925180
|
Eppendorf™
0030122216 |
15 mL |
107.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15945180
|
Eppendorf™
0030122240 |
50 mL |
124.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Il materiale Eppendorf LoBind garantisce il massimo recupero dei campioni per migliori risultati dei saggi
- Senza rivestimento della superficie (ad es. silicone) per ridurre al minimo il rischio di interferenza con il campione
- Livello di purezza PCR clean con certificazione di qualità in lotti: privo di DNA umano, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR
- Disponibile come provetta, micropiastra e piastra Deepwell
- Precisa chiusura del coperchio per minimizzare l'evaporazione
Specifica
Gray | |
Single-use | |
Bag | |
PCR Clean | |
Screw Cap | |
Yes |
Colorless | |
200 | |
Sì | |
Conical | |
Yes |