Learn More
Cytiva Marcatori di peso molecolare di proteine e peptidi
Codice prodotto. p-3667607 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
HMW Native Marker Kit
HMW-SDS Marker Kit
Kit marcatori LMW-SDS
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
10606515 Kit marcatori LMW-SDS Pezzo
10136284 HMW-SDS Marker Kit Pezzo
10764737 HMW Native Marker Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10606515 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17044601
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare questi marcatori per determinare con precisione il peso molecolare di campioni di proteine non caratterizzati. I marcatori di peso molecolare per proteine e peptidi Cytiva Life Sciences™ funzionano confrontando sostanze sconosciute con standard accuratamente selezionati.
  • Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances
  • Bands can be visualized by using Coomassie™ Brilliant Blue or silver staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione LMW-SDS Marker Kit
Colore Bianco
Forma Solido
Da utilizzare con (applicazione) Determinazioni MW per elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) in gel omogeneo o a gradiente
Contenuto kit Fosforilasi b: 67 μg, 97000 (Mr), muscolo di coniglio (origine), albumina: 83 μg, 66000 (Mr), siero bovino (origine), ovalbumina: 147 μg, 45000 (Mr), albume (origine), anidrasi carbonica
Peso molecolare Mr 14 000
Quantità 10 flaconi
Requisiti di stoccaggio 4 °C
Product Type Kit marcatori LMW-SDS