Learn More
MedChemExpress Proteinase
Codice prodotto. 16482389
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482389 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYB2228
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress Proteinase refers to the enzymes with proteolytic activity.
Specifica
Product Type Biochemical Assay Reagents
CAS 9001-92-7
Solubilità H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣ DMSO : 20 mg/mL (Need ultrasonic)
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Quantità 1 g
Bersaglio HBV