Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasi K (ricombinante), PCR
Codice prodotto. p-4521362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ml
5 x 1.0 mL
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10181030 1 ml 1mL
11501515 5 x 1.0 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10181030 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EO0491
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Degrade proteins even in the presence of detergents with Proteinase K, a broad-range endolytic protease widely used for digestion of proteins in nucleic acid preparations.
Proteinase K is an endolytic protease that cleaves peptide bonds at the carboxylic sides of aliphatic, aromatic, or hydrophobic amino acids. The Proteinase K is classified as a serine protease. The smallest peptide to be hydrolyzed by this enzyme is a tetrapeptide.
Highlights
  • Ready-to-use solution
  • Active in a wide range of reaction conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione >600 U/mL (∼20 mg/mL)
Quantità 1 ml
Product Type Proteinase K
Forma Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Proteinase K
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase