Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, Tritirachium album limber
Commonly used in molecular biology to digest protein and remove contamination from preparations of nucleic acid. Addition of Proteinase K to nucleic acid preparations rapidly inactivates nucleases that might otherwise degrade the DNA or RNA during purification.
46.21€ - 124.00€
Specifica
Content And Storage Keep cold
Forma Lyophilized Powder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15474509
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J62051.MB
25 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15484509
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J62051.MC
100 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Keep cold
Lyophilized Powder