Learn More
Abeba™ Protektor Line 2232 Shoes
Leather upper construction includes reflective material.
Marca:  Abeba™ 2232/47
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20000kg
Codice prodotto. 15618047
  • 92.02€ / 1 paio
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Penetration resistant steel midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Antistatic
  • Leather lining
  • Double velcro fastening
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Leather
Slip-resistant
2232
Black
47
Polyurethane
Steel