Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit
Codice prodotto. 18017641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18017641 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18017641 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore ARY022B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1265.25€ / 1 sets
    Risparmia 74.75€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 105 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cytokine Assay Kits
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) For parallel determination of human cytokines and chemokine