Learn More
Thermo Scientific™ Refrigerated MaxQ™ 6000 Shaker: Proteomics Package, with Universal Platform and 16 x 250mL flask clamps
Codice prodotto. 15609065 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo Dimensione della confezione
15609065 Digitale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15609065 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SHKE60007PB1CE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These shakers combine orbital shaking with general purpose incubation for added versatility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 240 V, 50Hz
Tensione 240 V
Product Type Shaker
Tipo di unità di controllo Digitale
Modello MaxQ 6000
Include Universal platform and 16 x 250mL flask clamps