Learn More
Prothoate, TRC
Codice prodotto. 30136791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136791 250 mg 250mg
30135064 1 g 1g
30003946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136791 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP838810250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2275-18-5
Formula molecolare C9 H20 N O3 P S2
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Sinonimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
IUPAC Name 2-diethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamide
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Prothoate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Peso formulazione 285.0622