Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA Agarose for His-tag Protein Purification
Codice prodotto. 11912422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11912422 25 mL 25mL
11952192 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11912422 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 745400.25
Method of choice for His-tag protein purification with best performance.
  • Enable fast and convenient purification of recombinant polyhistidine-tagged proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
  • Proteins from any expression system can be purified under native or denaturing conditions.
  • Binding of protein is based on the interaction between the polyhistidine tag of the recombinant protein and immobilized Ni2+ ions.
  • Consists of the chelating ligand nitrilotriacetic acid (NTA) immobilized on 6% cross-linked agarose beads that are suitable for batch binding, gravity flow, and FPLC™ columns.
  • The resin is precharged with Ni2+ ions and therefore ready to use.
  • Technology: Immobilized metal ion affinity chromatography
  • Batch binding, gravity flow column chromatography, MPLC / FPLC applications
  • Matrix: 6 % beaded agarose (cross-linked), precharged with Ni2+
  • Bead size: 45 to 165 μm
Specifica
Capacità di legame <50 mg/mL settled agarose
Descrizione Aqueous suspension
Content And Storage 4°C to 8°C
Quantità 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Purification of His-tag proteins
Bersaglio Protein
Tipo Agarose
Tipo di legante NTA (nitrilotriacetic acid)
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in