Learn More
PROTO-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477506
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16477506 100 mg 100mg
16470048 5 mg 5mg
16413597 50 mg 50mg
16407578 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16477506 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18673
MedChemExpress PROTO-1 shows significant protection of hair cells, with HC50(concentration that would produce 50% hair cell survival) of 1 (mu)M-10 (mu)M (1 (mu)M≤HC50≤10 (mu)M).
PROTO-1 shows significant protection of hair cells, with HC50(concentration that would produce 50% hair cell survival) of 1 (mu)M-10 (mu)M (1 (mu)M≤HC50≤10 (mu)M).
Specifica
Materiale o nome chimico PROTO-1
Forma fisica Solid
CAS 312951-85-2
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19ClN4O2S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (329.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)SC3=C1CCN(CC)C3)N
Molecular Weight (g/mol) 378.88
Peso formulazione 378.88
Percent Purity 98.99%
Grado Research
Research purposes only