Learn More
Protocatechuic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422519
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422519 1 g 1g
16411506 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16422519 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0294
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Specifica
Materiale o nome chimico Protocatechuic acid
CAS 99-50-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H6O4
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (64.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only