Learn More
MedChemExpress Protodioscin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 1049.2 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 55056-80-9 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | H2O : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) |
| Bersaglio | Endogenous Metabolite |
| Quantità | 25 mg |