Learn More
MedChemExpress Protopine
Codice prodotto. 16424897
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16424897 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16424897 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0793
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
MedChemExpress Protopine, an isoquinoline alkaloid contained in plants in northeast Asia.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 353.37 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 130-86-9
Product Type Natural Products
Purezza 99.04%
Solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (35.37 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinonimo Corydinine
Bersaglio Reactive Oxygen Species
Quantità 50 mg