Learn More
Hamilton™ PRP-h5 Bulk Resin
Codice prodotto. 12650343
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bulk Resin
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
12650343 Bulk Resin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12650343 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 79280
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Reversed phase mode.
  • Particle size of 12 to 20μm
  • PSDVB packing material
  • Restoration: run a gradient of 100% water to 100% acetonitrile (repeat three times)
  • Stationary phase: PRP-h5
Specifica
Dimensione particelle 12 to 20 μm
Dimensione del poro 300 Å
Tecnica Run a gradient of 100% water to 100% acetonitrile (repeat three times)
Descrizione Reversed phase
Da utilizzare con (apparecchiatura) PRP-h5 columns
Product Type Bulk Resin