Descrizione
PRPF40B Polyclonal antibody specifically detects PRPF40B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigene | PRPF40B |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 350 |
| Diluizione | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | PRP40 pre-mRNA processing factor 40 homolog B (S. cerevisiae) |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | PRP40 pre-mRNA processing factor 40 homolog B. (Uniprot# Q6NWY9) |
| Metodo di purificazione | Immunogen affinity purified |
| Vedi altri risultati |