Learn More
PRR3 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18608908 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18608908 25 μL 25µL
18261115 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18608908 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP25598625ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.71€
    470.40€ / 25µL
    Risparmia 78.31€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
PRR3 Polyclonal specifically detects PRR3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PRR3
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Formulazione PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene CD113, PPR3, PRR3, PVRR3
Simboli geni PRR3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LSLPPPPWGRGPIRRGLGPRSSPYGRGWWGVNAEPPFPGPGHGGPTRGSFHKEQRNPRRLKSWSLIKNTCPPKDDPQVMEDKSDRPVCRH
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80742
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only