Learn More
Novus Biologicals™ PRRT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18409219 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18409219 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18409219 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00112476T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Cell Biology
Bersaglio PRRT2
Sinonimo DKFZp547J199, FLJ25513, IFITMD1, interferon induced transmembrane protein domain containing 1, proline-rich transmembrane protein 2
Simbolo del gene PRRT2