Learn More
PRT4165, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490388
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16490388 5 mg -
16487726 100 mg 100mg
16447928 10 mg 10mg
16443867 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490388 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19817
MedChemExpress PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
Specifica
Materiale o nome chimico PRT4165
CAS 31083-55-3
Colore Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H9NO2
Quantità 5 mg
Sinonimo NSC600157
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (106.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=C/C3=CC=CN=C3
Molecular Weight (g/mol) 235.24
Peso formulazione 235.24
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only