Learn More
PRUNE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PRUNE |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898524
|
Proteintech
18537-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888524
|
Proteintech
18537-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phosphodiesterase (PDE) that has higher activity toward cAMP than cGMP, as substrate. It plays a role in cell proliferation, is able to induce cell motility and acts as a negative regulator of NME1.Specifica
PRUNE | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q6AYG3, Q86TP1, Q8BIW1 | |
229589, 310664, 58497 | |
PRUNE Fusion Protein Ag13275 | |
Primary | |
-20°C | |
PRUNE1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DRES 17, DRES17, hPrune, HTCD37, Protein prune homolog, PRUNE, prune homolog (Drosophila) | |
PRUNE1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |