Learn More
PRX-08066, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473476
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473476 25 mg 25mg
16462647 50 mg 50mg
16439137 5 mg 5mg
16436558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16473476 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15472
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
Specifica
Materiale o nome chimico PRX-08066
CAS 866206-54-4
Colore off White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H17ClFN5S
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 7 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(CN2CCC(NC3=C(C=C(Cl)S4)C4=NC=N3)CC2)=CC=C1F
Molecular Weight (g/mol) 401.89
Peso formulazione 401.89
Percent Purity 97.62%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only