Learn More
PSAP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PSAP |
---|---|
Concentrazione | 0.25 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897423
|
Proteintech
10801-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887423
|
Proteintech
10801-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This PSAP antibody (10801-1-AP) is expected to recognize both saposin A and B.
PSAP is a highly conserved glycoprotein which is a precursor for 4 cleavage products: saposins A, B, C, and D. Each domain of the precursor protein is approximately 80 amino acid residues long with nearly identical placement of cysteine residues and glycosylation sites. Saposins A-D localize primarily to the lysosomal compartment where they facilitate the catabolism of glycosphingolipids with short oligosaccharide groups. The precursor protein exists both as a secretory protein and as an integral membrane protein and has neurotrophic activities.Specifica
PSAP | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P07602, Q61207 | |
19156, 5660 | |
PSAP Fusion Protein Ag1194 | |
Primary | |
-20°C | |
PSAP |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
A1 activator, Cerebroside sulfate activator, Co beta glucosidase, Component C, CSAct, Dispersin, GLBA, Glucosylceramidase activator, Proactivator polypeptide, prosaposin, Protein C, PSAP, SAP 1, SAP 2 Saposin D, SAP1 | |
Psap | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |