Learn More
PSAP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PSAP
Concentrazione 0.26 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18423-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18423-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This antibody should recognize saposin D.
PSAP is a highly conserved glycoprotein which is a precursor for 4 cleavage products: saposins A, B, C, and D. Each domain of the precursor protein is approximately 80 amino acid residues long with nearly identical placement of cysteine residues and glycosylation sites. Saposins A-D localize primarily to the lysosomal compartment where they facilitate the catabolism of glycosphingolipids with short oligosaccharide groups. The precursor protein exists both as a secretory protein and as an integral membrane protein and has neurotrophic activities.
Specifica
Specifica
PSAP
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P07602, P10960, Q61207
19156, 25524, 5660
PSAP Fusion Protein Ag13266
Primary
-20°C
PSAP
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A1 activator, Cerebroside sulfate activator, Co beta glucosidase, Component C, CSAct, Dispersin, GLBA, Glucosylceramidase activator, Proactivator polypeptide, prosaposin, Protein C, PSAP, SAP 1, SAP 2 Saposin D, SAP1
Psap
IgG
Antigen Affinity Chromatography