Learn More
R&D Systems™ PSB 0788
Codice prodotto. 18055212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18055212 50 mg 50mg
18014232 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18055212 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3199/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective A2B antagonist
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1027513-54-7
Formula molecolare C25H27ClN6O4S
Specifica
Materiale o nome chimico PSB 0788
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 543.04
Purezza >98%
Peso molecolare 543.039