Learn More
R&D Systems™ PSB 1115
Codice prodotto. 18025682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18025682 50 mg 50mg
18035492 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18025682 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2009/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1216.53€
    1101.45€ / 50mg
    Risparmia 115.08€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective human A2B receptor antagonist; water-soluble
Highly selective, water-soluble, human A2B adenosine receptor antagonist. Ki values are 53.4, > 10000 and > 10000 nM at human A2B, A1 and A3 receptors respectively. Also selective versus rat A1 and A2A receptors (Ki values are 2200 and 24000 nM respectively). Produces potent analgesic effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152529-79-8
Formula molecolare C14H14N4O5S
Specifica
Materiale o nome chimico PSB 1115
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 350.35
Purezza >98%
Peso molecolare 350.349