Learn More
PSCA Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18605194 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18605194 25 μg 25µL
18669694 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18605194 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32142125ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.06€
    143.85€ / 25µL
    Risparmia 29.21€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
PSCA Polyclonal specifically detects PSCA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PSCA
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione 0.2um filtered solution in PBS
Alias gene PRO232, prostate stem cell antigen
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PSCA
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8000
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus