Learn More
Pseudopelletierine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16544404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16544404 25 g 25g
16524404 1 g 1g
16534404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16544404 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 463980250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 552-70-5 | C9H15NO | 153.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-70-5
Formula molecolare C9H15NO
Molecular Weight (g/mol) 153.23
InChI Key RHWSKVCZXBAWLZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
SMILES CN1C2CCCC1CC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Pseudopelletierine
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 153.22