Learn More
Pseudopelletierine, TRC
Codice prodotto. 30427466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427466 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427466 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83960010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pseudopelletierine
CAS 552-70-5
Formula molecolare C9 H15 N O
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H15NO/c1-10-7-3-2-4-8(10)6-9(11)5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC Name (1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 153.22
Peso formulazione 153.1154