Learn More
Pseudothiohydantoin, 97%
Codice prodotto. 11496974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496974 5 g 5g
11406984 25 g 25g
11416984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496974 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21461.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 556-90-1 | C3H4N2OS | 116.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-90-1
Formula molecolare C3H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 116.138
Numero MDL MFCD00003186
InChI Key HYMJHROUVPWYNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pseudothiohydantoin, 2-aminothiazol-4 5h-one, 2-imino-4-thiazolidinone, 4 5h-thiazolone, 2-amino, usaf dm-1, 2-imino-4-thiazolidone, 2-amino-2-thiazolin-4-one, usaf be-4-5, 2-amino-4-oxo-thiazole, 2-imino-thiazolidin-4-one
PubChem CID 11175
IUPAC Name 2-amino-1,3-thiazol-4-one
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Pseudothiohydantoin
Punto di fusione ∼240°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 116.14
Percent Purity 97%