Learn More
MedChemExpress Pseudouridine
Codice prodotto. 16457467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16457467 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16457467 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY113061
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
MedChemExpress Pseudouridine is an isomer of the nucleoside uridine, and the most abundant modified nucleoside in non-coding RNAs. Pseudouridine in rRNA and tRNA can fine-tune and stabilize the regional structure and help maintain their functions in mRNA decoding, ribosome assembly, processing and translation.
Specifica
Peso molecolare 244.2 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.03%
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (511.88 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.38 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
CAS 1445-07-4