Learn More
β-Pseudouridine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11491212 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491212 50 mg 50mg
11481212 10 mg 10mg
11401222 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491212 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219917850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00€
    1208.55€ / 50mg
    Risparmia 61.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Used in initiation of translation. β-Pseudouridine, MP Biomedicals is an isomer of the nucleoside uridine, found in all species and in many classes of RNA (except mRNA). Studies suggest that it reduces radiation-induced chromosome aberrations in huma
β-Pseudouridine is formed by enzymes called Ψ synthases, which post-transcriptionally isomerize specific uridine residues in RNA in a process termed pseudouridylation.
Identificatori chimici
CAS 1445-07-4
Formula molecolare C9H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 244.20
Numero MDL MFCD00038458
InChI Key PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Sinonimo pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
IUPAC Name 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Densità 1.64g/cm3
Punti di ebollizione 598.4°C (760 mmHg (literature))
Indice di rifrazione 1.62 (Lit.)
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/mL, clear, colorless solution).
Peso formulazione 244.2g/mol
Forma fisica Powder