Learn More
PSI-6130, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469956
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469956 50 mg 50mg
16460056 2 mg -
16456207 5 mg 5mg
16403488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16469956 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10165
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico PSI-6130
CAS 817204-33-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14FN3O4
Quantità 50 mg
Sinonimo R 1656
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (96.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)N
Molecular Weight (g/mol) 259.23
Peso formulazione 259.23
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only