Learn More
PSI-6206, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432497
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16432497 50 mg 50mg
16426686 100 mg 100mg
16426388 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16432497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15236
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
MedChemExpress PSI-6206 (RO 2433) is the deaminated derivative of PSI-6130, which is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase. PSI-6206 low potently inhibits HCV replicon with EC90 of >100 μM.
PSI-6206 (RO 2433) is the deaminated derivative of PSI-6130, which is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase. PSI-6206 low potently inhibits HCV replicon with EC90 of >100 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico PSI-6206
CAS 863329-66-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13FN2O5
Quantità 50 mg
Sinonimo RO 2433 GS-331007
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=O)C=CN1[C@H]2[C@](F)([C@@H]([C@H](O2)CO)O)C
Molecular Weight (g/mol) 260.22
Peso formulazione 260.22
Percent Purity 99.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only