Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry, Flow (Cell Surface) |
| Product Type | Flow Assay Kit |
| Content And Storage | pSIVA-IANBD, Propidium Iodide Staining Solution, 10X PBS Buffer, 10X Binding Buffer. Storage is content dependent. |
| Coniugato | IANBD |
| Quantità | 25 Tests |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?