missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ pSIVA Apoptosis Detection Kit

Codice prodotto. 18731164 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18731164 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18731164 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP229382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.00€
    594.30€ / 1 sets
    Risparmia 34.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, In vitro assay, In vivo assay, Live Imaging Microscopy

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage 4°C
Quantità 1 Kit
Coniugato IANBD
Contenuto kit Propidium Iodide Staining Solution (Full Size: 500μL / Sample Size: 125μL), pSIVA-IANBD (Full Size: 200μL / Sample Size: 50μL)
Da utilizzare con (applicazione) Immunocytochemistry/Immunofluorescence, In vitro assay, Live Imaging Microscopy
Product Type Polarity Sensitive Indicator of Viability Apoptosis Microscopy Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.