missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PSMA4 (Human) Recombinant Protein

Human PSMA4 full-length ORF ( AAH05361, 1 a.a. - 261 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH05361
ID gene (immissione) 5685
Nome proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 4
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16149761
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005685-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16159761
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005685-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

  • Sequence: MSRRYDSRTTIFSPEGRLYQVEYAMEAIGHAGTCLGILANDGVLLAAERRNIHKLLDEVFFSEKIYKLNEDMACSVAGITSDANVLTNELRLIAQRYLLQYQEPIPCEQLVTALCDIKQAYTQFGGKRPFGVSLLYIGWDKHYGFQLYQSDPSGNYGGWKATCIGNNSAAAVSMLKQDYKEGEMTLKSALALAIKVLNKTMDVSKLSAEKVEIATLTRENGKTVIRVLKQKEVEQLIKKHEEEEAKAEREKKEKEQKEKDK
Specifica

Specifica

AAH05361
proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 4
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
HC9, HsT17706, MGC111191, MGC12467, MGC24813, PSC9
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5685
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMA4
GST
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications