Learn More
PSMA8 Antibody [PE], R&D Systems™
Codice prodotto. 30761144 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30761144 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30761144 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346866PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PSMA8 Polyclonal antibody specifically detects PSMA8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Serum,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PSMA8
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Serum
Formulazione PBS
Alias gene EC 3.4.25.1, MGC26605, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 8, proteasome subunit alpha type-7-like, PSMA7LMGC26605
Specie ospite Rabbit
Immunogeno proteasome(prosome, macropain) subunit, alpha type, 8. (Uniprot# Q8TAA3)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 143471
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus