Learn More
PSMB1 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C7C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PSMB1 |
---|---|
Clone | 1C7C5 |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17231516
|
Proteintech
67847-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17221516
|
Proteintech
67847-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
PSMB1(Proteasome subunit beta type-1) is also named as PSC5 and belongs to the peptidase T1B family. The proteasome is a multicatalytic proteinase complex which is characterized by its ability to cleave peptides with Arg, Phe, Tyr, Leu, and Glu adjacent to the leaving group at neutral or slightly basic pH. The gene encodes a 241 amino acid protein with a 28 amino acid propeptide and two glycosylation sites.
Specifica
PSMB1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
5689 |
1C7C5 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
Primary |