Learn More
PSMB5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PSMB5 |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898904
|
Proteintech
19178-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888904
|
Proteintech
19178-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Cyclic nucleotide phosphodiesterases.Specifica
PSMB5 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O55234, P28074, P28075 | |
19173, 29425, 5693 | |
PSMB5 Fusion Protein Ag5828 | |
Primary | |
-20°C | |
PSMB5 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
20S proteasome, LMPX, Macropain epsilon chain, MB1, Proteasome chain 6, Proteasome epsilon chain, Proteasome subunit beta type 5, Proteasome subunit MB1, Proteasome subunit X, PSMB5, X | |
Psmb5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |