Learn More
PSMC3 Antibody (1G10B7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18604347 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604347 0.025 mL 0.03mL
18247374 0.1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18604347 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2618020.025ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
Mouse Monoclonal Antibody
PSMC3 Monoclonal specifically detects PSMC3 in Human, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigene PSMC3
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 1G10B7
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene human immunodeficiency virus tat transactivator binding protein-1, MGC8487, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 3,26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT5, Proteasome 26S subunit ATPase 3, Proteasome subunit P50, TBP-126S protease regulatory subunit 6A, TBP1Tat-binding protein 1
Simboli geni PSMC3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified recombinant fragment of human PSMC3 (AA: 53-152) expressed in E. Coli.
Peso molecolare dell'antigene 49 kDa
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5702
Target Species Human, Mouse, Monkey
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.