Learn More
Psoralen, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15442889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442889 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15442889 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60042.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Intercalates into DNA; photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure
Intercalates into DNA; photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66-97-7
Formula molecolare C11H6O3
Molecular Weight (g/mol) 186.17
Numero MDL MFCD00010520
InChI Key ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo psoralen, ficusin, 7h-furo 3,2-g chromen-7-one, furocoumarin, psoralene, 7h-furo 3,2-g 1 benzopyran-7-one, psorline-p, 6,7-furanocoumarin, furo 3,2-g chromen-7-one, furo 3,2-g coumarin
PubChem CID 6199
ChEBI CHEBI:27616
IUPAC Name 7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
SMILES O=C1OC2=CC3=C(C=CO3)C=C2C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Psoralen
Punto di fusione 163°C to 164°C
Colore White
Quantità 100 mg
Beilstein 152784
Indice di Merck 14,7928
Peso formulazione 186.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • Psoralen
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one