Learn More
Psoralen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464737
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464737 50 mg 50mg
16448966 100 mg 100mg
16448848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16464737 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0053
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Psoralen (Ficusin) is a coumarin isolated from the seeds of Fructus Psoraleae. Psoralen exhibits a wide range of biological properties, including anti-cancer, antioxidant, antidepressant, anticancer, antibacterial, and antiviral, et al.
Psoralen (Ficusin) is a coumarin isolated from the seeds of Fructus Psoraleae. Psoralen exhibits a wide range of biological properties, including anti-cancer, antioxidant, antidepressant, anticancer, antibacterial, and antiviral, et al.
Specifica
Materiale o nome chimico Psoralen
Forma fisica Solid
CAS 66-97-7
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H6O3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Ficusin
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (537.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.37 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C=CC2=CC3=C(OC=C3)C=C2O1
Molecular Weight (g/mol) 186.16
Peso formulazione 186.16
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Research purposes only